1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC10021-25G
PC10021-100G
PC10021-500G
APOSPC10021-25GEA
79.9
EUR
APOSPC10021-25G
APOSPC10021-100G
APOSPC10021-500G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formula:
C₇H₄F₁₂O Punto di ebollizione: 133 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00155904 CAS Number: 16627-71-7 |