Stampa…
2-Nitrotetrafluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0998-100MG PC0998-250MG
APOSPC0998-100MGEA 29.2 EUR
APOSPC0998-100MG APOSPC0998-250MG
2-Nitrotetrafluoroaniline
2-Nitrotetrafluoroaniline
Formula: C₆H₂F₄N₂O₂
Peso molecolare: 210,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00278791
CAS Number: 6157-98-8