Stampa…
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0997-1G PC0997-5G PC0997-10G
APOSPC0997-1GEA 48.1 EUR
APOSPC0997-1G APOSPC0997-5G APOSPC0997-10G
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C7H4F3NO3
Peso molecolare: 207,1100 g/mol
Punto di fusione: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783660
CAS Number: 25889-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III