Stampa…
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-3-fluoronitrobenzene
PC0996-25G PC0996-5G PC0996-100G
APOSPC0996-25GEA 43.7 EUR
APOSPC0996-25G APOSPC0996-5G APOSPC0996-100G
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene 97%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Peso molecolare: 220 g/mol
Punto di fusione: 88…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05865088
CAS Number: 185331-69-5