Stampa…
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0983-10G PC0983-1G PC0983-5G
APOSPC0983-10GEA 2320 EUR
APOSPC0983-10G APOSPC0983-1G APOSPC0983-5G
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid 95+%
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 219,16 g/mol
Punto di fusione: 94…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06801326
CAS Number: 539855-70-4