5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC0979-5G
PC0979-1G
PC0979-25G
APOSPC0979-5GEA
75.4
EUR
APOSPC0979-5G
APOSPC0979-1G
APOSPC0979-25G
5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₆H₄F₃NO Punto di fusione: 173…176 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06801325 CAS Number: 216766-12-0 |