Stampa…
1,1,1,3,3-Pentachloro-3-fluoroacetone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Pentachlorofluoroacetone
PC0978-25G PC0978-5G PC0978-1G
APOSPC0978-25GEA 587 EUR
APOSPC0978-25G APOSPC0978-5G APOSPC0978-1G
1,1,1,3,3-Pentachloro-3-fluoroacetone 95%
1,1,1,3,3-Pentachloro-3-fluoroacetone
Formula: C₃Cl₅FO
Peso molecolare: 248,29 g/mol
Punto di ebollizione: 162…164 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2378-08-7