Stampa…
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Perfluorophenoxy)ethanol
PC0975-25G PC0975-5G PC0975-1G
APOSPC0975-25GEA 503 EUR
APOSPC0975-25G APOSPC0975-5G APOSPC0975-1G
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol 95%
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol
Formula: C₈H₅F₅O₂
Peso molecolare: 228.12 g/mol
Punto di ebollizione: 78…80 °C/4mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191478
CAS Number: 2192-55-4