Stampa…
α-Chloro-2,6-difluorotoulene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0971-1G PC0971-100G
APOSPC0971-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0971-1G APOSPC0971-100G
α-Chloro-2,6-difluorotoulene 98%
α-Chloro-2,6-difluorotoulene
Formula: C₇H₅ClF₂
Punto di ebollizione: 172…173 °C/640mmHg
Punto di fusione: 32…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191346
CAS Number: 697-73-4
UN: 1759
ADR: 8,II