Stampa…
Fmoc-D-4-fluorophe
Fornitore: Apollo Scientific
PC0967-1G PC0967-25G PC0967-5G
APOSPC0967-1GEA 26.1 EUR
APOSPC0967-1G APOSPC0967-25G APOSPC0967-5G
Fmoc-D-4-fluorophe
Fmoc-D-4-fluorophe
Formula: C₂₄H₂₀FNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00235900
CAS Number: 177966-64-2