Stampa…
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0964-25G PC0964-5G PC0964-100G
APOSPC0964-25GEA 109 EUR
APOSPC0964-25G APOSPC0964-5G APOSPC0964-100G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₈FNO₂S
Peso molecolare: 189,21 g/mol
Punto di fusione: 145…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06800756
CAS Number: 832755-13-2