Stampa…
1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,5-Difluorophenyl methyl sulphone, 1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC0961-1G PC0961-5G
APOSPC0961-1GEA 219 EUR
APOSPC0961-1G APOSPC0961-5G
1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₇H₆F₂O₂S
Peso molecolare: 192,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06800566
CAS Number: 236739-03-0