Stampa…
Butyl heptafluorobutyrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Butyl perfluorobutyrate
PC0960-10G PC0960-50G PC0960-100G
APOSPC0960-10GEA 34.8 EUR
APOSPC0960-10G APOSPC0960-50G APOSPC0960-100G
Butyl heptafluorobutyrate 98%
Butyl heptafluorobutyrate
Formula: C₈H₉F₇O₂
Punto di ebollizione: 131…133 °C/740mmHg
Densità: 1,296 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039240
CAS Number: 1559-07-5