Stampa…
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0959-1G PC0959-250MG PC0959-5G
APOSPC0959-1GEA 156 EUR
APOSPC0959-1G APOSPC0959-250MG APOSPC0959-5G
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Punto di fusione: 119…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06800446
CAS Number: 261635-77-2