Stampa…
1-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0954-25G PC0954-1G
APOSPC0954-25GEA 87.3 EUR
APOSPC0954-25G APOSPC0954-1G
1-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 97+%
1-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₄F₃IO
Punto di ebollizione: 74…76 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01090992
CAS Number: 198206-33-6