Stampa…
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-diol, Perfluoropinacol
PC0946-25G PC0946-5G PC0946-100G
APOSPC0946-25GEA 292 EUR
APOSPC0946-25G APOSPC0946-5G APOSPC0946-100G
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol 95%
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
Formula: C₆H₂F₁₂O₂
Peso molecolare: 334,06 g/mol
Punto di ebollizione: 129 °C
Punto di fusione: 20…24 °C
Densità: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00427700
CAS Number: 918-21-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II