Stampa…
2-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0944-1G PC0944-5G
APOSPC0944-1GEA 114 EUR
APOSPC0944-1G APOSPC0944-5G
2-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
2-(Trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₆F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862002
CAS Number: 347-42-2