2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC0943-1G
PC0943-250MG
APOSPC0943-1GEA
346
EUR
APOSPC0943-1G
APOSPC0943-250MG
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₇FO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01862001 CAS Number: 481075-38-1 |