2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₀FNO₂ Punto di fusione: 158…163 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01675228 CAS Number: 54-59-1 |