Stampa…
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC0939-100G PC0939-25G PC0939-5G
APOSPC0939-100GEA 114 EUR
APOSPC0939-100G APOSPC0939-25G APOSPC0939-5G
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Punto di fusione: 84…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01930221
CAS Number: 321-23-3