N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Boc-Phe(3-CF3)-OH, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Formula:
C₁₅H₁₈F₃NO₄ Peso molecolare: 333.307 g/mol Punto di fusione: 135…138 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00672524 CAS Number: 142995-31-1 |