Stampa…
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-2,3,4-trifluoroaniline, 2-Bromo-4,5,6-trifluoroaniline
PC0936-1G PC0936-5G PC0936-10G
APOSPC0936-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0936-1G APOSPC0936-5G APOSPC0936-10G
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline 98%
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline
Formula: C₆H₃BrF₃N
Peso molecolare: 225,9900 g/mol
Punto di fusione: 58…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013388
CAS Number: 122375-82-0