Stampa…
1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H,1H,8H-Tetradecafluorooctan-1-ol
PC0935-1G PC0935-5G
APOSPC0935-1GEA 94.5 EUR
APOSPC0935-1G APOSPC0935-5G
1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
Formula: C₈H₄F₁₄O
Peso molecolare: 382,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631687
CAS Number: 10331-08-5