Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC0934-100G PC0934-25G PC0934-5G
APOSPC0934-100GEA 510 EUR
APOSPC0934-100G APOSPC0934-25G APOSPC0934-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₄ClF₃O₃S
Peso molecolare: 260,62 g/mol
Punto di ebollizione: 229…230 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01091016
CAS Number: 220227-84-9
UN: 3265
ADR: 8,II