Stampa…
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0924-10G PC0924-1G PC0924-5G
APOSPC0924-10GEA 404 EUR
APOSPC0924-10G APOSPC0924-1G APOSPC0924-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂BrClF₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04035650
CAS Number: 874784-11-9
UN: 3261
ADR: 8,III