Stampa…
3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0922-1G PC0922-25G PC0922-5G PC0922-100G
APOSPC0922-1GEA 32.1 EUR
APOSPC0922-1G APOSPC0922-25G APOSPC0922-5G APOSPC0922-100G
3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₂NO₄
Peso molecolare: 203,0998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04035649
CAS Number: 331765-71-0