Stampa…
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: TBTU
PC0921-100G PC0921-25G PC0921-500G
APOSPC0921-100GEA 33.5 EUR
APOSPC0921-100G APOSPC0921-25G APOSPC0921-500G
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Peptide coupling reagent.
Formula: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Peso molecolare: 321,1 g/mol
Punto di fusione: 195…205 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00077413
CAS Number: 125700-67-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II