Stampa…
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0919-5G PC0919-1G PC0919-25G
APOSPC0919-5GEA 147 EUR
APOSPC0919-5G APOSPC0919-1G APOSPC0919-25G
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane 95%
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane
Formula: C₁₁HF₂₃O₃
Punto di ebollizione: 151…154 °C
Punto di fusione: –106,7 °C
Densità: 1,723 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054715
CAS Number: 3330-16-3