Stampa…
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine
PC0916-1G PC0916-500MG
APOSPC0916-1GEA 139 EUR
APOSPC0916-1G APOSPC0916-500MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane 97%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane
Formula: C₁₁H₁₃ClF₃N₃
Peso molecolare: 279,69 g/mol
Punto di ebollizione: 126…128 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238856
CAS Number: 231953-40-5
UN: 3267
ADR: 8,III