Stampa…
Tropylium tetrafluoroborate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0915-25G PC0915-5G
APOSPC0915-25GEA 255 EUR
APOSPC0915-25G APOSPC0915-5G
Tropylium tetrafluoroborate 95%
Tropylium tetrafluoroborate
Formula: C₇H₇BF₄
Punto di fusione: 240 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013402
CAS Number: 27081-10-3
EINECS: 248-214-5
UN: 3261
ADR: 8,II