Stampa…
4-Amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC0912-1G PC0912-5G
APOSPC0912-1GEA 68.4 EUR
APOSPC0912-1G APOSPC0912-5G
4-Amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 97%
4-Amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Peso molecolare: 240,5700 g/mol
Punto di fusione: 113…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01312277
CAS Number: 35375-74-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III