Stampa…
1-Fluoropropane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Propyl fluoride
PC0911-10G PC0911-25G
APOSPC0911-10GEA 350 EUR
APOSPC0911-10G APOSPC0911-25G
1-Fluoropropane 98%
1-Fluoropropane
Formula: C₃H₇F
Peso molecolare: 62,09 g/mol
Punto di ebollizione: –3 °C
Punto di fusione: –159 °C
Densità: 0,781 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: <21 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320734
CAS Number: 460-13-9
UN: 3161
ADR: 2.1,