Stampa…
4-Fluorophenyl acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0910-100G PC0910-25G PC0910-5G
APOSPC0910-100GEA 132 EUR
APOSPC0910-100G APOSPC0910-25G APOSPC0910-5G
4-Fluorophenyl acetate 98%
4-Fluorophenyl acetate
Formula: C₈H₇FO₂
Punto di ebollizione: 197…199 °C
Densità: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041361
CAS Number: 405-51-6
EINECS: 609-847-6