(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₉FO₃ Punto di fusione: 137…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00671770 CAS Number: 500912-19-6 |