Stampa…
3-Chloro-5-fluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-3-fluoro-5-methoxybenzene
PC0904-10G PC0904-5G
APOSPC0904-10GEA 97.4 EUR
APOSPC0904-10G APOSPC0904-5G
3-Chloro-5-fluoroanisole 98%
3-Chloro-5-fluoroanisole
Formula: C₇H₆ClFO
Peso molecolare: 160,58 g/mol
Punto di ebollizione: 189 °C
Densità: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79,4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070770
CAS Number: 202925-08-4