Stampa…
2'-Chloro-6'-fluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC0902-250MG PC0902-25G PC0902-5G PC0902-100G
APOSPC0902-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC0902-250MG APOSPC0902-25G APOSPC0902-5G APOSPC0902-100G
2'-Chloro-6'-fluoroacetophenone 97%
2'-Chloro-6'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆ClFO
Peso molecolare: 172,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631390
CAS Number: 87327-69-3