Stampa…
Ethyl iodofluoroacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0896-25G PC0896-5G
APOSPC0896-25GEA 335 EUR
APOSPC0896-25G APOSPC0896-5G
Ethyl iodofluoroacetate 98%
Ethyl iodofluoroacetate
Formula: C₄H₆FIO₂
Punto di ebollizione: 43 °C/3mmHg
Densità: >1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320733
CAS Number: 401-58-1