2-Fluoro-6-methoxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉FO₂ Punto di fusione: 35…39 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00671766 CAS Number: 253668-46-1 |