3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₃F₄N Punto di ebollizione: 194 °C Punto di fusione: 45…48 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236280 CAS Number: 231953-38-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |