Stampa…
3-Fluoro-2-methylphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0890-25G PC0890-5G
APOSPC0890-25GEA 178 EUR
APOSPC0890-25G APOSPC0890-5G
3-Fluoro-2-methylphenol 98%
3-Fluoro-2-methylphenol
Formula: C₇H₇FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788546
CAS Number: 443-87-8