(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₉FO₂ Punto di fusione: 90…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788545 CAS Number: 500912-16-3 |