Stampa…
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0888-1G PC0888-5G PC0888-25G
APOSPC0888-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0888-1G APOSPC0888-5G APOSPC0888-25G
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788544
CAS Number: 500912-15-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III