Stampa…
3-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0887-1G PC0887-5G PC0887-10G
APOSPC0887-1GEA 64 EUR
APOSPC0887-1G APOSPC0887-5G APOSPC0887-10G
3-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
3-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrF
Peso molecolare: 203,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788543
CAS Number: 500912-14-1
UN: 3265
ADR: 8,II