Stampa…
2-Amino-5-fluoropyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0886-5G PC0886-10G PC0886-1G
APOSPC0886-5GEA 26.1 EUR
APOSPC0886-5G APOSPC0886-10G APOSPC0886-1G
2-Amino-5-fluoropyridine 99%
2-Amino-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₅FN₂
Peso molecolare: 112.11 g/mol
Punto di fusione: 93…99 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861120
CAS Number: 21717-96-4