Stampa…
3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0884-5G PC0884-1G
APOSPC0884-5GEA 149 EUR
APOSPC0884-5G APOSPC0884-1G
3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 98%
3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631251
CAS Number: 168080-76-0