Stampa…
3-Fluoro-o-toluonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0883-25G PC0883-50G PC0883-5G
APOSPC0883-25GEA 147 EUR
APOSPC0883-25G APOSPC0883-50G APOSPC0883-5G
3-Fluoro-o-toluonitrile 98%
3-Fluoro-o-toluonitrile
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788541
CAS Number: 185147-06-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III