Stampa…
3-Fluoro-o-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0882-100G PC0882-25G PC0882-5G
APOSPC0882-100GEA 265 EUR
APOSPC0882-100G APOSPC0882-25G APOSPC0882-5G
3-Fluoro-o-toluic acid 98%
3-Fluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 157…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075246
CAS Number: 699-90-1