Stampa…
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-o-tolualdehyde, 3-Fluoro-2-tolualdehyde, 3-Fluoro-o-tolylaldehyde
PC0881-100G PC0881-25G PC0881-5G
APOSPC0881-100GEA 288 EUR
APOSPC0881-100G APOSPC0881-25G APOSPC0881-5G
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 96%
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,14 g/mol
Punto di ebollizione: 92…93 °C/20mmHg
Densità: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075256
CAS Number: 147624-13-3