Stampa…
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4,6-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC0878-1G PC0878-25G PC0878-5G
APOSPC0878-1GEA 29.2 EUR
APOSPC0878-1G APOSPC0878-25G APOSPC0878-5G
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂ClF₃O₂S
Peso molecolare: 230,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01091015
CAS Number: 220239-64-5
UN: 3265
ADR: 8,II