4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC0876-25G
PC0876-5G
APOSPC0876-25GEA
531
EUR
APOSPC0876-25G
APOSPC0876-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate
Formula:
C₈H₃ClF₃NS Peso molecolare: 237,63 g/mol Punto di ebollizione: 118 °C/8mmHg Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00270100 CAS Number: 99195-86-5 UN: 3334 ADR: 9,III |